39405
4-(Dimethylamino)-pyridin
purum, ≥98.0% (NT)
Synonym(e):
N,N-Dimethylpyridin-4-amin, DMAP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
crystals
pellets
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
111-114 °C
Löslichkeit
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless to almost colorless
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Capping-Mittel bei der Herstellung von wasserlöslichen Goldnanopartikeln.
- Initiator bei der Polymerisierung von Epoxidmonomeren.
- Hilfsreagenz bei der stromlosen Herstellung von Goldnanoröhrchen mittels Katalyse.
- Katalysator bei der Herstellung von γ- und δ-Lactonen durch Iodlactonisierung von γ,δ-ungesättigten Carbonsäuren.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
255.2 °F
Flammpunkt (°C)
124 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?