Merck
38589
Millipore
Salmonella-Chromogen-Agar-Zusatz
suitable for microbiology
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ein chromogenes Supplement für die differentierte Detektion von Salmonella in Nahrungsmitteln und klinischen Materialien.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 1000 ml Medium)
chromogenes Gemisch 0.13 g, Propylenglykol 10.0 g
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)