Wichtige Dokumente
37903
Fentrazamid
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-(2-Chlorphenyl)-N-cyclohexyl-N-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCN(C1CCCCC1)C(=O)N2N=NN(C2=O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H20ClN5O2/c1-2-20(12-8-4-3-5-9-12)15(23)22-16(24)21(18-19-22)14-11-7-6-10-13(14)17/h6-7,10-12H,2-5,8-9H2,1H3
InChIKey
LLQPHQFNMLZJMP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?