Wichtige Dokumente
37902
Hexaflumuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-[3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluor-ethoxy)-phenylcarbamoyl]-2,6-difluor-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
FC(F)C(F)(F)Oc1c(Cl)cc(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)cc1Cl
InChI
1S/C16H8Cl2F6N2O3/c17-7-4-6(5-8(18)12(7)29-16(23,24)14(21)22)25-15(28)26-13(27)11-9(19)2-1-3-10(11)20/h1-5,14H,(H2,25,26,27,28)
InChIKey
RGNPBRKPHBKNKX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?