Merck
36106
Supelco
D-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 Dinatriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxyglutarsäure 13C5 Dinatriumsalz, (R)-2-Hydroxypentandisäure-13C5 Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H6Na2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NB.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98.0%
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[13C]([13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13C]([O-])=O)[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1;;
InChIKey
DZHFTEDSQFPDPP-JVBXKYRZSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)