Wichtige Dokumente
35562
Dalapon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,2-Dichlorpropionsäure, Dalapon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(Cl)(Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
InChIKey
NDUPDOJHUQKPAG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?