Wichtige Dokumente
34314
Bifenthrin
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonym(e):
3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1(C)C(C(OCC2=C(C)C(C3=CC=CC=C3)=CC=C2)=O)C1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H22ClF3O/c1-14-16(10-7-11-17(14)15-8-5-4-6-9-15)12-19(28)21-18(22(21,2)3)13-20(24)23(25,26)27/h4-11,13,18,21H,12H2,1-3H3/b20-13+
InChIKey
URDFVRKNOVHDTP-DEDYPNTBSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?