Wichtige Dokumente
34190
Clethodim
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonym(e):
2-{(E)-1-[(E)-3-Chlorallyloxyimino]-propyl}-5-[2-(ethylthio)-propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
under inert gas (argon)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCSC(C)CC1CC(O)=C(C(=O)C1)\C(CC)=N\OC\C=C\Cl
InChI
1S/C17H26ClNO3S/c1-4-14(19-22-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)23-5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
InChIKey
SILSDTWXNBZOGF-KUZBFYBWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?