34004
Ipronidazol-OH
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)-propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazol, IPZOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
InChIKey
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cosmetics using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?