Wichtige Dokumente
33976
Ethiprol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
5-Amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-trifluor-p-tolyl)-4-(ethylsulfinyl)-pyrazol-3-carbonitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCS(=O)c1c(N)n(nc1C#N)-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H9Cl2F3N4OS/c1-2-24(23)11-9(5-19)21-22(12(11)20)10-7(14)3-6(4-8(10)15)13(16,17)18/h3-4H,2,20H2,1H3
InChIKey
FNELVJVBIYMIMC-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Thyroid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?