Merck
33452
Supelco
Parathionethyl-d10
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Diethyl-d10-O-(4-nitrophenyl)-phosphorothioat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D10H4NO5PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
LCCNCVORNKJIRZ-MWUKXHIBSA-N
Anwendung
It may be used as an internal standard for the determination of parathion-ethyl in grape seed extract using gas chromatography coupled to tandem mass spectrometry with a triple quadrupole analyzer (GC-QqQ-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Multi-pesticide residue analysis in nutraceuticals from grape seed extracts by gas chromatography coupled to triple quadrupole mass spectrometry
Nieto-Garcia, A.J., et al.
Food Control, 47, 369-380 (2015)