Wichtige Dokumente
33262
1,3-Diamino-2-propanol
purum, ≥96.5% (GC)
Synonym(e):
1,3-Diamino-2-hydroxy-propan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
Form
solid
Verunreinigungen
≤2.0% water
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 1 g/10 mL
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChIKey
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?