32820
Acibenzolar-S-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
S-Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-7-carbothioat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
InChIKey
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Food samples by low-pressure gas chromatography and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LPGC-MS/MS and LC-MS/MS).
- Tobacco samples by LC-MS/MS.
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?