Wichtige Dokumente
327743
Polystyrol
analytical standard, for GPC, 20,000
Synonym(e):
PS
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw 20,000 (Typical)
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Polystyrene (for GPC, 20,000) is a synthetic thermoplastic, that finds a variety of applications owing to its characteristics like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Weathering of Polymers (1983)