Wichtige Dokumente
32505
Cadusafos
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O-Ethyl-S,S-bis-(1-methylpropyl)-phosphorodithioat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=O)(SC(C)CC)SC(C)CC
InChI
1S/C10H23O2PS2/c1-6-9(4)14-13(11,12-8-3)15-10(5)7-2/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChIKey
KXRPCFINVWWFHQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
264.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
129.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?