Wichtige Dokumente
32434
TEPP
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Tetraethyl-pyrophosphat, Tetraethyl-diphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChIKey
IDCBOTIENDVCBQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?