Merck
319236
Sigma-Aldrich
Phenolphthalein -Lösung
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
Synonym(e):
C20H14O4; Phthalin;3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
Beilstein:
284423
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 wt. % in ethanol: water (1:1)
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
colorless
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp (Schmelzpunkt)
-35 °C
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
λmax
552 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Allgemeine Beschreibung
Phenolphthalein is an acid base indicator. It is a weak acid, which is colorless in acidic solution and turns puce pink in alkaline solution.[1] Phenolphthalein is genotoxic. It might cause oxidative damage and binds to estrogen receptors.[2]
Phenolphthalein solution is a synthetic indicator. It is colorless in acidic and neutral conditions. Phenolphthalein gives pink color when added to a base, therefore it is considered as a base indicator.[3]
Anwendung
Phenolphthalein solution has been used to measure total titratable acids by titration method.[4]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phenolphthalein laxatives and risk of cancer
Coogan PF, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 92(23), 1943-1944 (2000)
Physical Chemistry: Understanding our Chemical World (2008)
Cytokinin Treatment Modifies Litchi Fruit Pericarp Anatomy Leading to Reduced Susceptibility to Post-harvest Pericarp Browning
Fahima A, et al.
Plant Science (2019)
Charu Maini
Headstart Science (CCE), 7 (2017)
L R Gabbert et al.
Journal of applied microbiology, 129(5), 1092-1101 (2020-05-08)
Develop an effective laboratory method to consistently recover viral loads from porous concrete coupons sufficient for disinfectant efficacy testing. Investigate the role of concrete matrix pH on the recovery of foot-and-mouth disease virus (FMDV) and African Swine Fever virus (ASFV)