Wichtige Dokumente
317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylanilin
97%
Synonym(e):
4-Dimethylamino-azobenzol-4′-isothiocyanat, DABITC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
InChIKey
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?