31640
4,4′-Diaminodiphenylmethan
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Methylendianilin, MDA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
InChIKey
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Urine samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Hepatic microsomal incubation mixture from rabbits using high-performance liquid chromatography-plasma spray mass spectrometry (HPLC-PSP-MS), offline HPLC with fast atom bombardment mass spectrometry (FAB-MS) and fast atom bombardment tandem mass spectrometry (FAB-MS/MS).
It is reported to be used in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane, which serves as a coating for the stir bar sorptive extraction (SBSE) of phenols in environmental samples, followed by analysis using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Liver, Liver,eye - retina
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
429.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
221 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?