Wichtige Dokumente
254126
Magnesium
20-230 mesh, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Magnesium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 621 °C)
Assay
98%
Form
powder or granules
turnings
Selbstzündungstemp.
950 °F
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
20-230 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
648 °C (lit.)
Dichte
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?