Wichtige Dokumente
234176
Victoriablau R
Dye content 80 %
Synonym(e):
Basic Blue 11
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 80%
Löslichkeit
ethanol: 1 mg/mL, clear to opaque, blue to purple
λmax
615 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥11000 at 252 nm in methanol at 0.005 g/L
≥54000 at 577 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 330 nm in methanol at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C)c4ccccc14
InChI
1S/C29H31N3.ClH/c1-6-30-28-20-19-27(25-9-7-8-10-26(25)28)29(21-11-15-23(16-12-21)31(2)3)22-13-17-24(18-14-22)32(4)5;/h7-20H,6H2,1-5H3;1H
InChIKey
JEVGKYBUANQAKG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?