Wichtige Dokumente
229148
Purpurin
Dye content 90 %
Synonym(e):
1,2,4-Trihydroxy-anthrachinon, Hydroxylizarinsäure, Verantin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>70-85% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Verunreinigungen
1-3% DMF
mp (Schmelzpunkt)
253-256 °C (lit.)
Löslichkeit
NH4OH: 1 mg/mL, clear to turbid
λmax
515 nm
521 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C14H8O5/c15-8-5-9(16)14(19)11-10(8)12(17)6-3-1-2-4-7(6)13(11)18/h1-5,15-16,19H
InChIKey
BBNQQADTFFCFGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?