Wichtige Dokumente
228729
Natrium-L-tartrat dibasisch Dihydrat
≥99%, ACS reagent
Synonym(e):
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat, L-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumtartrat Dihydrat, Natriumtartrat Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Optische Aktivität
[α]20/D +26°, c = 1 in H2O
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Verlust
15.61-15.71% loss on drying
pH-Wert
7.0-9.0
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.003%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChIKey
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)