Wichtige Dokumente
22197
Cellulosepulver
DS-0, powder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Synonym(e):
Baumwolllinters
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤5% loss on drying
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?