Wichtige Dokumente
217425
AmberChrom™ 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
Synonym(e):
Dowex 1X8-200 Ionentauscherharz
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
AmberChrom™ 1X8 Chlorid-Form, chloride form, 100-200 mesh
Qualitätsniveau
Beschreibung
cross-linkage 8%
Form
beads
Quervernetzung
8 % cross-linked
Parameter
66 °C OH- form max. temp.
Feuchtigkeit
39-45%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
quaternary ammonium
Partikelgröße
100-200 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-14
Kapazität
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChIKey
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)