Merck
20709
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, LTN Nadel #5 (fixierte Nadel mit Seitenöffnung)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materialien
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Kanülengröße
22 ga (cone tip, side-port)
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81343
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
1 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)