Wichtige Dokumente
201871
Direct Yellow 27
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
λmax
393 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
53000-57000 at 224-230 nm in water at 0.02 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].COc1ccccc1NC(=O)C(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)-c3nc4ccc(C)c(c4s3)S([O-])(=O)=O)=C(/C)O
InChI
1S/C25H22N4O9S3.2Na/c1-13-8-10-18-22(23(13)41(35,36)37)39-25(27-18)15-9-11-17(20(12-15)40(32,33)34)28-29-21(14(2)30)24(31)26-16-6-4-5-7-19(16)38-3;;/h4-12,30H,1-3H3,(H,26,31)(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b21-14-,29-28+;;
InChIKey
VHKQQPDOJAIOKS-NOBNIHJLSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)