Wichtige Dokumente
17221
Trypton-Hefeextrakt-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 6 g/L
yeast extract powder, 3 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?