Wichtige Dokumente
15678
Borsäureanhydrid
puriss. p.a., ≥98% (T)
Synonym(e):
Bortrioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥98% (T)
Form
solid
Verlust
≤3% loss on ignition, 900 °C
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Dichte
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤30 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤30 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChIKey
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Boron carbon nitride nanosheet (BCN) by thermal condensation reaction with urea and melamine.
- Boron-doped reduced graphene oxide (B-rGO) via a chemical vapor deposition method.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)