Wichtige Dokumente
15156
Bispyrazolon
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Synonym(e):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-[4,4′-bi-(2-pyrazolin)]-5,5′-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for TLC derivatization
for the det.of cyanide
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Löslichkeit
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
SMILES String
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChIKey
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?