125660
Leucomalachitgrün
powder
Synonym(e):
4,4′-Benzyliden-bis-(N,N-dimethylanilin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
λmax
623 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
InChIKey
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?