Merck
12003
Supelco
TIC-Standard, 1000 ppm
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Qualitätsniveau
Konzentration
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
Eignung
in accordance for application
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)