Wichtige Dokumente
11577
Peptontest-Kit mit pflanzlichen Peptonen
suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioChemika
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
microbe id | growth & motility: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Eignung
bacteria
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Kit enthält 20 Peptone (10g pro Komponente)
18332 Peptone (vegetable)
51841 Peptone (vegetable) acid hydrolysate
19942 Peptone (vegetable), no 1
61854 Peptone (vegetable), no 2
92976 Peptone special (vegetable)
29185 Proteose Peptone (vegetable)
16922 Tryptone (vegetable)
12331 Tryptose (vegetable)
05138 Vegetable Extract
04316 Vegetable Extract no 1
49869 Vegetable Extract no 2
07436 Vegetable hydrolysate no 2
67381 Vegetable Infusion powder
95757 Vegetable Special Infusion powder
83059 Peptone from potatoes
93491 Peptone from broadbean
93492 Peptone from wheat
90765 Peptone from soybean, enzymatic digest
70178 Peptone from soybean, enzymatic digest
07022 Peptone from soybean, acid digest
18332 Peptone (vegetable)
51841 Peptone (vegetable) acid hydrolysate
19942 Peptone (vegetable), no 1
61854 Peptone (vegetable), no 2
92976 Peptone special (vegetable)
29185 Proteose Peptone (vegetable)
16922 Tryptone (vegetable)
12331 Tryptose (vegetable)
05138 Vegetable Extract
04316 Vegetable Extract no 1
49869 Vegetable Extract no 2
07436 Vegetable hydrolysate no 2
67381 Vegetable Infusion powder
95757 Vegetable Special Infusion powder
83059 Peptone from potatoes
93491 Peptone from broadbean
93492 Peptone from wheat
90765 Peptone from soybean, enzymatic digest
70178 Peptone from soybean, enzymatic digest
07022 Peptone from soybean, acid digest
Kit enthält 20 Peptone, Extrakte und Hydrolysate aus pflanzlicher Quelle und eignet sich zur Optimierung von Wachstumsparameter von Mikroorganismen in Medien. Mit einer optimalen Peptidquelle ist es möglich die Ausbeute und Reproduzierbarkeit zu erhöhen.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
BMC biotechnology, 12, 96-96 (2012-12-21)
Currently, the two most commonly used fibrinolytic agents in thrombolytic therapy are recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) and streptokinase (SK). Whereas SK has the advantage of substantially lower costs when compared to other agents, it is less effective than either