Wichtige Dokumente
103217
Lumichrom
Synonym(e):
7,8-Dimethyl-alloxazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder, crystals or chunks
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
λmax
350 nm
392 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc2nc3NC(=O)NC(=O)c3nc2cc1C
InChI
1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18)
InChIKey
ZJTJUVIJVLLGSP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)