Wichtige Dokumente
08977
Myclobutanil-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
α-Butyl-α-(4-chlorphenyl-d4)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril, Myclobutanil-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CN1N=CN=C1)(C#N)C2=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3/i4D,5D,6D,7D
InChIKey
HZJKXKUJVSEEFU-UGWFXTGHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?