05581
Acetylaceton
analytical standard
Synonym(e):
2,4-Pentandion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.6% (GC)
Selbstzündungstemp.
662 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
11.4 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
140.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChIKey
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?