Wichtige Dokumente
05566
D-(+)-Glucuronsäure γ-Lacton
analytical standard
Synonym(e):
D-(+)-Glucurono-6,3-lacton, D-Glucuron, D-Glucurono-6,3-lacton, Glucuronlacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (sum of anomers, GC)
Optische Aktivität
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChIKey
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?