Merck
04283
Sigma-Aldrich
Natriumphosphit dibasisch Pentahydrat
≥98%
Synonym(e):
di-Natriumhydrogenphosphit
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO3 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
InChIKey
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sodium phosphite dibasic pentahydrate can be used as an electron donor for the enantioselective transformation of prochiral sulfides to the corresponding optically active sulfoxides catalyzed by Thermocrispum municipale cyclohexanone monooxygenase (TmCHMO) enzyme.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enantioselective sulfoxidations employing the thermostable cyclohexanone monooxygenase from Thermocrispum municipale.
De G G and Franconetti A
Enzyme and Microbial Technology, 113, 24-28 (2018)