Wichtige Dokumente
03880
Polyethylenimin -Lösung
~50% in H2O
Synonym(e):
Ethylenimin-Polymer -Lösung, PEI
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mr 600,000-1,000,000
Konzentration
~50% in H2O
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChIKey
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Es kann zum Herstellen potenzieller Gentransferträger eingesetzt werden, da es den sauren pH-Wert des Lysosoms puffern und die DNA vor dem Abbau schützen kann.
Mit PEIfunktionalisierte Monolithe können zum Immobilisieren von Enzymen ohne Veränderungihrer Aktivität eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gute Biokompatibilität
- Flexible Polymerkette
- Kann leicht für spezifische Eigenschaften modifiziert oder funktionalisiert werden
- Hohe Transfektionseffizienz
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?