Wichtige Dokumente
03627
Diquat-dibromid-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1,1′-Ethylen-d4-2,2′-dipyridylium-dibromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥97.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])[N+]2=CC=CC=C2C3=[N+]1C=CC=C3.C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?