Merck
24-6190
Sigma-Aldrich
(±)-Propylenoxid
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
(±)-Methyloxiran, 1,2-Epoxypropan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
79763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Qualität:
SAJ special grade
Assay:
≥99.0%
bp:
34 °C (lit.)
Dampfdruck:
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Selbstzündungstemp.
1378 °F
Expl.-Gr.
37 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
-38 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon
Christian M Hammer et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 41(6), 1279-1288 (2015-07-21)
To assess the suitability of a new 345 nm ultraviolet (UV) femtosecond laser for refractive surgery. Department of Ophthalmology, University of Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany. Experimental study. Twenty-five porcine corneas were used for stromal flap or lamellar bed creation (stromal depth
Satoshi Toda et al.
Blood, 123(25), 3963-3971 (2014-03-25)
Definitive erythropoiesis takes place at erythroblastic islands, where erythroblasts proliferate and differentiate in association with central macrophages. At the final stage of erythropoiesis, pyrenocytes (nuclei surrounded by plasma membranes) are excluded from erythroblasts, expose phosphatidylserine (PtdSer), and are engulfed by