Wichtige Dokumente
24-0990
Peressigsäure -Lösung
8.7% in acetic acid
Synonym(e):
Peroxyessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
8.7% in acetic acid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
InChIKey
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - acetic acid
Flammpunkt (°C)
39 °C - acetic acid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?