Merck
BSAVHS-RO
Roche
BSA-Fraktion V
≥98.5%, Ash 1%, Heavy metals < 10 ppm, stem cell culture, Mycoplasma Negative, USA origin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.28
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
lyophilized
Mol-Gew.
Mr =68,000
Verpackung
pkg of 1 kg (03116964001)
pkg of 250 g (03116956001)
Hersteller/Markenname
Roche
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Verunreinigungen
<10 ppm Heavy metals
1% Ash
Löslichkeit
≤0.40 (A550)
Absorption
≤0.40 at 550 nm
Fremdaktivität
Mycoplasma (Negative)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Serumalbumin ist ein Hauptprotein, das in zirkulierendem Blut vorkommt. Albumin hat eine Helixstruktur mit drei Domänen, die ein herzförmiges Gebilde formen.
Anwendung
Bovines Serumalbumin, Fraktion V, Hitzeschock, wird in der Immunzytochemie als Blockierungsmittel eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Serumalbumin ist an der Stabilisierung des osmotischen Drucks sowie des pH-Werts des Blutes beteiligt. Es spielt auch beim Transport verschiedener endogener und exogener Verbindungen wie Aminosäuren, Arzneimitteln, Steroiden und Fettsäuren eine Rolle. Bovines Serumalbumin (BSA) kann als Molekulargewichtsstandard, bei der Herstellung von Impfstoffen sowie bei Enzyme-linked Immunosorbent Assays (ELISA) eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Trocknungsverlust: ≤5,0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A K Wright et al.
Biophysical journal, 15(2 Pt 1), 137-141 (1975-02-01)
Birefringence relaxation studies on bovine serum albumin (BSA) reveal transient decay described by a double exponential process. The values of the relaxation times lead to estimation of the size of the equivalent ellipsoid of revolution for BSA. Previous measurements of
Anna Bujacz
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 10), 1278-1289 (2012-09-21)
Serum albumin first appeared in early vertebrates and is present in the plasma of all mammals. Its canonical structure supported by a conserved set of disulfide bridges is maintained in all mammalian serum albumins and any changes in sequence are
Bill X Huang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 15(8), 1237-1247 (2004-07-28)
Serum albumin is the principal transporter of fatty acids that are otherwise insoluble in circulating plasma. While the crystal structure of human serum albumin (HSA) as well as its binding with fatty acids has been characterized, the three dimensional structure
Aindrila Chatterjee et al.
Cell, 167(3), 722-738 (2016-10-22)
A functional crosstalk between epigenetic regulators and metabolic control could provide a mechanism to adapt cellular responses to environmental cues. We report that the well-known nuclear MYST family acetyl transferase MOF and a subset of its non-specific lethal complex partners