Merck
11376497001
Roche
Humaninsulin
recombinant (yeast)
Synonym(e):
Insulin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C257H383N65O77S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5807.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form:
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Assay
>98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Mol-Gew.
5,700 Da
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Löslichkeit
water: soluble
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
InChIKey
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... INS(3630)
Allgemeine Beschreibung
Mindestens die gleiche spezifische Aktivität (EC<sub>50</sub>) im Vergleich zum angegebenen Standard ist garantiert.
Rekombinantes Humaninsulin wird in Hefe hergestellt und durch standardmäßige Chromatographie-Verfahren aufgereinigt. Insulin reguliert den Blutzucker. In Muskeln und Adipozyten stimuliert es die Aufnahme und den Stoffwechsel von Glucose. Es kontrolliert außerdem die Expression und verschiedene Enzyme.
Spezifität
Humaninsulin ist auf den meisten Säugerzellen aktiv.
Anwendung
Insulin weist bei verschiedenen somatischen Zellen eine Vielzahl von Aktivitäten auf. Rekombinantes Humaninsulin kann zur Stimulation des Wachstums und der Proliferation von kultivierten Zellen sowie zur Untersuchung der Insulinaktivität von in Forschungsstudien verwendeten sensiblen Zellen eingesetzt werden. Es ist auch Bestandteil von serumfreien Medienformulierungen für die meisten Primärzellen und Zelllinien.
Biochem./physiol. Wirkung
Zweikettiges Polypeptidhormon, das von den β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert wird. Sein Molekulargewicht ist ~ 5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken zwischen den Ketten verbunden. Die α-Kette enthält eine Disulfidbrücke innerhalb der Kette. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glukose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glykogen, Protein und Fett.
Sonstige Hinweise
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Qualität
Endotoxingehalt: <0,1 EU/μg (LAL-Test)
Hinweis: 1 EU entspricht 0,1 ng
Sequenz
A-Kette: 21 AS; B-Kette: 30 AS, verbunden durch zwei Disulfidbrücken
Zwei Polypeptidketten (A-Kette: 21 Aminosäuren; B-Kette: 30 Aminosäuren, verbunden durch zwei Disulfidbrücken), identisch mit natürlichem, humanem Insulin.
Einheitendefinition
Definition von EC50: Die Konzentration an humanem Insulin, die erforderlich ist, um die halbmaximale Stimulation der Zellproliferation (MTT-Spaltung) mit 3T3-(A31-)Zellen zu unterstützen.
Physikalische Form
Lyophilisat aus Salzsäurelösung (pH 2,3) (kristallines Insulin)
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1–10 μg/mL
Die empfohlene Konzentration für serumfreie Zellkulturen beträgt 1–10 μg/mL.
Die für die Stimulation des Zellwachstums erforderliche Insulinkonzentration ist im Vergleich zur physiologischen Konzentration in fast allen Fällen außergewöhnlich hoch. Insulin kann bei einigen Zelllinien insulinähnliche Wachstumsfaktoren (IGFs, Somatomedine) imitieren. Es können hohe Insulinkonzentrationen nötig sein, um Rezeptoren zu besetzen, die eine hohe Affinität zu IGFs und eine niedrige Affinität zu Insulin haben.
Arbeitslösung: Rekombinantes humanes Insulin (100 mg oder 500 mg) in sterilem, bidestilliertem Wasser lösen (Endkonzentration: 10 mg/mL).
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte, unverdünnte Lösung ist bei -15 bis -25 °C stabil.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermeiden.
Rekonstituierung
In sterilem, bidestilliertem Wasser rekonstituieren (Endkonzentration: 10 mg/mL); weitere Verdünnung mit PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) oder mit 1 mg/mL (0,1 %) BSA (Rinderserumalbumin) [oder HSA (Humanserumalbumin)] enthaltendem Medium oder mit 1 bis 10 % Serum.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hayma Hammoud et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 232(2), e13623-e13623 (2021-02-10)
We examined if tonic γ-aminobutyric acid (GABA)-activated currents in primary hippocampal neurons were modulated by insulin in wild-type and tg-APPSwe mice, an Alzheimer's disease (AD) model. GABA-activated currents were recorded in dentate gyrus (DG) granule cells and CA3 pyramidal neurons
The insulin signaling system.
M F White et al.
The Journal of biological chemistry, 269(1), 1-4 (1994-01-07)
Rafael Contreras-Montoya et al.
ACS applied materials & interfaces, 13(10), 11672-11682 (2021-03-05)
Protein therapeutics have a major role in medicine in that they are used to treat diverse pathologies. Their three-dimensional structures not only offer higher specificity and lower toxicity than small organic compounds but also make them less stable, limiting their
E A Gorbunov et al.
Nutrition & diabetes, 5, e169-e169 (2015-07-07)
It has been previously shown that Subetta (a drug containing released-active forms of antibodies to the insulin receptor β-subunit and antibodies to endothelial nitric oxide synthase) stimulated insulin-induced adiponectin production by mature human adipocytes in the absence of insulin. Therefore
Linda Jacobsen et al.
BioTechniques, 47(1), 617-624 (2009-07-15)
Transfection is used to introduce a gene of interest into a cell. To interpret the downstream results, understanding which effects are the true biological responses to the gene and which, if any, are off-target effects can be difficult. In order