Merck
10220647001
Roche
GTP-γ-S
Tetralithium salt
Synonym(e):
GTP-γ-S, GTP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Beschreibung
C10H12N5O13P3SLi4
Qualitätsniveau
Assay
87% (HPLC)
Form
solid
Mol-Gew.
Mr 539.2 (GTP-γ-S)
Mr 563.0 (GTP-γ-S-Li4)
Zusammensetzung
GDP, ≤12% HPLC
GMP, ≤1% HPLC
GTP, ≤2% HPLC
Verpackung
pkg of 10 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
protect from light
Konzentration
97%
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Allgemeine Beschreibung
Guanosin 5′-O-(3-thiotriphosphat), Tetralithiumsalz (GTP-γ-S) ist ein nicht hydrolisierbares Analogon von GTP. Es hemmt die Phosphodiesterase in Photorezeptoren.
Anwendung
GTP-γ-S wird verwendet:
  • bei G-Protein-Aktivierungsassays zur Beurteilung der Funktionalität von proteaseaktiviertem Rezeptor 4 (PAR4)
  • bei fluorimetrischen Guanin-Nukleotid-Austausch-Assays von Alpha-Untereinheiten des G-Proteins (Gα)
  • zur Beobachtung der kleinen Guanosin-Triphosphatase der Rac-Familie (GTPase) 2 (Rac2)-stimulierten Aktivität von Phospholipase Cγ2-Mutanten
Biochem./physiol. Wirkung
Guanosin 5′-O-(3-thiotriphosphat) (GTP-γ-S) aktiviert Guanin-Nukleotid-bindende Proteine und wird langsam enzymatisch hydrolysiert. Es hemmt Guanosin-Triphosphatase (GTPasen) wirksamer als Guanosin-Triphosphat (GTP).
Lagerung und Haltbarkeit
Pulver trocken bei -15 bis -25 °C lagern; wässrige Lösung mit einem pH-Wert von ca. 7 sollte bei -15 bis -25 °C sechs Monate stabil sein.
Hinweis zur Analyse
Absorption: Der Inhalt wird in wässriger Lösung durch Absorption bei 254 nm gemessen.
Bedingungen:
  • ca. 10 mg/ml doppelt destilliertes Wasser
  • Verdünnung: 9,8 ml doppelt destilliertes Wasser + 0,2 ml Probe.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gilbert Di Paolo, Markus R. Wenk
Lipids, 3-18 (2012)
Stephen R Sprang
Biopolymers, 105(8), 449-462 (2016-03-22)
This review addresses the regulatory consequences of the binding of GTP to the alpha subunits (Gα) of heterotrimeric G proteins, the reaction mechanism of GTP hydrolysis catalyzed by Gα and the means by which GTPase activating proteins (GAPs) stimulate the
S Nawy et al.
Neuron, 7(4), 677-683 (1991-10-01)
Transmitter release from photoreceptors is decreased by light, resulting in a conductance increase in depolarizing bipolar cells. Addition of exogenous cGMP through a patch pipette to depolarizing bipolar cells from slices of dark-adapted tiger salamander retina resulted in an enhancement
K Sasaki et al.
Nature, 325(6101), 259-262 (1987-01-15)
Recently, a GTP-binding protein sensitive to islet activating protein (IAP) has been suggested to be important in producing K+-currents when the muscarinic receptor of the atrial muscle is activated by acetylcholine (ACh). Here we confirm the blocking effects of IAP
Baisen Zeng et al.
Structure (London, England : 1993), 27(7), 1137-1147 (2019-06-04)
Ric-8A is a 530-amino acid cytoplasmic molecular chaperone and guanine nucleotide exchange factor (GEF) for i, q, and 12/13 classes of heterortrimeric G protein alpha subunits (Gα). We report the 2.2-Å crystal structure of the Ric-8A Gα-binding domain with GEF