Merck
ZFTPS4200
Milli-Q
Füllstandsensor
For use with Milli-Q® HX systems, Differential pressure sensor for accurate level measurement
Synonym(e):
Füllstandsensor 26Y 4–20 mA T.C.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
4 - 20 mA (Current output)
Materialien
316L stainless steel
polyoxymethylene (Protection cap )
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
pressure range at 100 mbar (10 bar)
temp. range at 20 - 100 °C
T × L
17 mm × 5 m , Cable
Kompatibilität
for use with Milli-Q® HX
Allgemeine Beschreibung
Sender der Y-Serie weisen einen sehr kleinen Temperaturfehler auf. Dies wird durch einen digitalen Ausgleich eines rein analogen Signalwegs erreicht. Ein mathematisches Modell für TC-Null und TC-Zunahme in jeder Reihenfolge kann daher im Kalibrierungsprozess bestimmt und in dem Sender mit einer Auflösung von 1,5 K gespeichert werden. Die Genauigkeit des Endprodukts hängt daher wesentlich von der Menge der Tests und der Linearität der Messküvette ab.
Mit der Serie 26Y wird die monokristalline Siliziummessküvette durch eine Edelstahlmembran verlässlich vor dem Messmedium geschützt. Die Edelstahlmembran selbst wird durch eine Kunststoffkappe vor mechanischen Einflüssen geschützt und weist ausgezeichnete Leistungsmerkmale in Bezug auf Genauigkeit und Stabilität auf, da sie einen großen Durchmesser von 17 mm besitzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Besonders genau, ausgezeichnete Langzeitstabilität, keine Druckhysterese.
  • Integrierter Überspannungs- und Umpolungsschutz.
  • Schutzklasse: IP68.
  • Kompaktes, robustes Gehäuse aus Edelstahl.
  • Druckbereich von 100 mbar bis 10 bar (entspricht einer Wassersäule von 1 m bis 100 m).
  • Stromausgang: 4–20 mA (2-Leiter-Technik).
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany