Alle Fotos(1)
Key Documents
ZFMQ000PR
Milli-Q
Speisewasserdruckregler für Milli-Q®-Systeme
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Synonym(e):
Speisewasserdruckregler
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
stainless steel valve body (with EPDM molding)
Verpackung
pkg of 1 unit
L × B × H
165 mm × 130 mm × 125 mm
Kompatibilität
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Reguliert den Wassereingangsdruck auf der Anströmseite des Wasseraufbereitungssystems, um den Druck entsprechend den Systemanforderungen zu regulieren.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany