Alle Fotos(1)
Key Documents
YY2214253
Millipore
O-Ring, 2–251, PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE O-ring
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Enthalten Ihre Abfallproben flüchtige Substanzen, wie Isopropanol, Aceton oder Xylen? Dann verwenden Sie unser ZHE(Zero Head Space Extractor)-Filtrationssystem für gefährliche Abfallprodukte, das von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) als Produkt für die Messung des Toxizitätsmerkmal-Auslaugungsverfahrens (TCLP) zugelassen ist.
Das System kann nur dann unter Druck gesetzt werden, wenn es vollständig zusammengebaut ist; dies verhindert ein versehentliches „Herausschießen des Kolbens“ aus dem Gerät und gewährleistet einen sicheren Betrieb. Wählen Sie zwischen manuellem und automatischem Entlüftungsmodus.
Eigenschaften & Vorteile:
•Ermöglicht die Druckbeaufschlagung des Filters ohne Luftzufuhr aufgrund des beweglichen Kolbens
•Verhindert den Verlust von flüchtigen Bestandteilen
•Manuelle und automatische Entlüftungsmodi
•Das System kann nur dann unter Druck gesetzt werden, wenn es vollständig zusammengebaut ist, wodurch ein versehentliches "Herausschießen des Kolbens" aus dem Gerät verhindert wird
Anwendungen:
Toxizitätstest und Toxizitätsmerkmal-Auslaugungsverfahrens für US EPA Extraktionsverfahren (EP)
System für gefährliche Abfallprodukte
YT30090HW Millipore ZHE System für gefährliche Abfallprodukte
Ersatzteile
XX2702512 2-Wege-Ventil, 1/8 Zoll NPTM, Edelstahl
XX6700010 Zylinder-O-Ringe 3
XX6700024 Entlüftungs-/Entlastungsventil, 9 bar
XX6700104 Winkelstück, 1/4 Zoll NPTF an M
YT3009001 Kolben mit O-Ringen, Abstreifdichtung
YT3009002 Anschlussstück Luer 1/8 Zoll NPTF
YT3009003 Kolben mit O-Ringen, Abstreifdichtung
YT3009013 Schnellkupplungsbuchse Swagelok
YT3009014 Schnellkupplungsstecker Swagelok
YY2209064 Stützsieb 90 mm, Edelstahl
YY2209068 O-Ring, 2–235, 90 mm, Fluorelastomer
YY2214257 Handgriff
Zubehör
XX6700P05 Vorratsdruckbehälter, 5 l
YT3009015 ZHE Dichtspritze, 50 ml
YT3009016 ZHE Tedlar-Beutel, 1 Liter
Konnektorensatz-Komponenten
XX3002567 Adapter, 1/8 Zoll NPTF an M Luer-Lok, verchromt
XX6700024 Entlüftungs-/Entlastungsventil, 9 bar
XX6700030 Schnellverschlussnippel und -kupplung, 1/4 Zoll NPTM
XX6700125 Sechskantnippel, 1/4 Zoll NPTM 51 mm, Edelstahl
XX6702507 Schlauchadapter, 1/4 Zoll NPTM bis 1/4 Zoll Schlauch
XX6702508 Schlauch, 6 mm Außendurchmesser x 3 m, Polypropylen
YT3009013 Schnelltrennkupplungsbuche Swagelok
YY1301015 Manometer, 0–7 bar
YY2029348 Kugelventil, 1/4 Zoll NPTF, rostfreier Stahl
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.