Wichtige Dokumente
XX8000N25
Millipore
Schlauch, 1/4 Zoll ID x 7,6 m, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
Norprene® TPE
Qualitätsniveau
Parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
ID
6.4 mm (0.25 in.)
Länge
7.6 m (25 ft)
AD
9.5 mm (0.375 in.)
Anwendung
Schlauchpumpen-Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Nicht autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.