Wichtige Dokumente
XX6700L11
Millipore
Adapter, M, 1/4-Zoll-NPT auf 1/4-1/2 Zoll ID
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
1/4 in. adapter, NPT adapter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel (Series 300)
ID
6.3 mm (0.25 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen. 2" TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2" angeschlossen werden.